Tisk…
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
660647-1G 660647-250MG
SIAL660647-1GEA 1940 CZK
SIAL660647-1G SIAL660647-250MG
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
MDL Number: MFCD03840205
CAS číslo: 675602-91-2