2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
660647-1G
660647-250MG
SIAL660647-1GEA
1940
CZK
SIAL660647-1G
SIAL660647-250MG
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₂F₃NO₂ MW: 177,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD03840205 CAS číslo: 675602-91-2 |