5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
658448-25G
658448-5G
SIAL658448-25GEA
11610
CZK
SIAL658448-25G
SIAL658448-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₃BrN₂O₃ MW: 218,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023473 CAS číslo: 15862-34-7 EINECS: 239-989-0 |