Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
658448-25G 658448-5G
SIAL658448-25GEA 11610 CZK
SIAL658448-25G SIAL658448-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
MDL Number: MFCD00023473
CAS číslo: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0