Tisk…
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
658324-1G 658324-5G
SIAL658324-1GEA 2990 CZK
SIAL658324-1G SIAL658324-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
MDL Number: MFCD02683052
CAS číslo: 136507-15-8