5-Bromopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
641359-1G
641359-5G
SIAL641359-1GEA
1580
CZK
SIAL641359-1G
SIAL641359-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234144 CAS číslo: 97483-77-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |