Tisk…
5-Bromopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
641359-1G 641359-5G
SIAL641359-1GEA 1580 CZK
SIAL641359-1G SIAL641359-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
MDL Number: MFCD00234144
CAS číslo: 97483-77-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III