3-Fluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
638757-10G
638757-1G
SIAL638757-10GEA
0
CZK
SIAL638757-10G
SIAL638757-1G
3-Fluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluoroisonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₄FNO₂ MW: 141,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD03789251 CAS číslo: 393-53-3 |