Tisk…
3-Fluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
638757-10G 638757-1G
SIAL638757-10GEA 0 CZK
SIAL638757-10G SIAL638757-1G
3-Fluoroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
MDL Number: MFCD03789251
CAS číslo: 393-53-3