Methyl-6-chloronicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631175-25G
631175-5G
SIAL631175-25GEA
6610
CZK
SIAL631175-25G
SIAL631175-5G
Methyl-6-chloronicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-6-chloronicotinate
Vzorec:
C₇H₆ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD00023420 CAS číslo: 73781-91-6 |