2-Chloronicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
535338-25G
535338-500G
SIAL535338-25GEA
1150
CZK
SIAL535338-25G
SIAL535338-500G
2-Chloronicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloronicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₃ClN₂ MW: 138.56 Bod varu: 112 °C (1 mmHg) Bod tání: 107…108 °C |
MDL Number:
MFCD00014628 CAS číslo: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |