3-Methylpicolinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
512362-1G
512362-5G
SIAL512362-1GEA
882
CZK
SIAL512362-1G
SIAL512362-5G
3-Methylpicolinic acid, Sigma-Aldrich®
3-Methylpicolinic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191553 CAS číslo: 4021-07-2 |