Tisk…
Guanidiniumthiokyanát 6 mol/l vodný roztok for molecular biology, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
50983-250ML 50983-50ML
SIAL50983-250MLEA 24100 CZK
SIAL50983-250ML SIAL50983-50ML
Guanidiniumthiokyanát 6 mol/l vodný roztok for molecular biology, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013027
CAS číslo: 593-84-0
EINECS: 209-812-1