Tisk…
Indium(III) chloride 99.995% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 3310 CZK
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium(III) chloride 99.995% (trace metals basis)
Indium(III) chloride
Vzorec: Cl₃In
Bod varu: 800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 586 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011058
CAS číslo: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %