Tisk…
2,6-Dichloroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
456543-1G 456543-5G
SIAL456543-1GEA 1950 CZK
SIAL456543-1G SIAL456543-5G
2,6-Dichloroisonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192
MDL Number: MFCD00234147
CAS číslo: 5398-44-7