Tisk…
Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
43088-25G 43088-5G
SIAL43088-25GEA 11510 CZK
SIAL43088-25G SIAL43088-5G
Diphenyliodonium chloride, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium chloride
Vzorec: C₁₂H₁₀ClI
MDL Number: MFCD00011909
CAS číslo: 1483-72-3
EINECS: 216-049-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III