2-Mercaptonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Thionicotinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
419702-100G
419702-25G
SIAL419702-100GEA
4670
CZK
SIAL419702-100G
SIAL419702-25G
2-Mercaptonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₂S |
MDL Number:
MFCD00010102 CAS číslo: 38521-46-9 |