Tisk…
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
39380-1L 39380-250ML
SIAL39380-1LEA 1530 CZK
SIAL39380-1L SIAL39380-250ML
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Vzorec: C₅H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00008216
CAS číslo: 109-55-7
EINECS: 203-680-9