Tisk…
(Triisopropylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
360031-25G 360031-5G
SIAL360031-25GEA 8140 CZK
SIAL360031-25G SIAL360031-5G
(Triisopropylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
(Triisopropylsilyl)acetylene
Vzorec: C₁₁H₂₂Si
MDL Number: MFCD00075452
CAS číslo: 89343-06-6