(Triisopropylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethynyltriisopropylsilane
360031-25G
360031-5G
SIAL360031-25GEA
13710
CZK
SIAL360031-25G
SIAL360031-5G
(Triisopropylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
(Triisopropylsilyl)acetylene
Vzorec:
C₁₁H₂₂Si MW: 182,38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075452 CAS číslo: 89343-06-6 |