Tisk…
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
338923-10G 338923-50G
SIAL338923-10GEA 2020 CZK
SIAL338923-10G SIAL338923-50G
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene
Vzorec: C₁₁H₁₄Si
MW: 174,32 g/mol
MDL Number: MFCD00054860
CAS číslo: 2170-06-1