Tisk…
Pentaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
335754-25G 335754-5G
SIAL335754-25GEA 13010 CZK
SIAL335754-25G SIAL335754-5G
Pentaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Pentaethylene glycol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₆
MDL Number: MFCD00002878
CAS číslo: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4