Tisk…
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
M-Clarity™ quality level = MQ200
33482-1L-F 33482-250ML-F 33482-50ML-F
SIAL33482-1L-FEA 33580 CZK
SIAL33482-1L-F SIAL33482-250ML-F SIAL33482-50ML-F
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Sigma-Aldrich®
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Vzorec: C₉H₁₆N₂
MDL Number: MFCD00006930
CAS číslo: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8,II