Tisk…
Ammonia solution 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 3530 CZK
318612-2L 318612-500ML
Ammonia solution 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Bod varu: 38 °C
Hustota: 0,9…1.0 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %