Tisk…
Fluorid draselný on aluminium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
316385-100G 316385-25G
SIAL316385-100GEA 7650 CZK
SIAL316385-100G SIAL316385-25G
Fluorid draselný on aluminium oxide, Sigma-Aldrich®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III