5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
262102-10G
262102-1G
SIAL262102-10GEA
17160
CZK
SIAL262102-10G
SIAL262102-1G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one, Sigma-Aldrich®
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Vzorec:
C₅H₆O₂ MW: 98,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010439 CAS číslo: 3393-45-1 UN: 3272 ADR: 3,III |