Hexaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
259268-25G
259268-5G
SIAL259268-25GEA
15710
CZK
SIAL259268-25G
SIAL259268-5G
Hexaethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Hexaethylene glycol
Vzorec:
C₁₂H₂₆O₇ |
MDL Number:
MFCD00002877 CAS číslo: 2615-15-8 EINECS: 220-045-1 |