Tisk…
4-Hydrazinobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydrazinylbenzoic acid
246395-25G 246395-5G
SIAL246395-25GEA 4220 CZK
SIAL246395-25G SIAL246395-5G
4-Hydrazinobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydrazinobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
MDL Number: MFCD00007581
CAS číslo: 619-67-0
EINECS: 210-609-5