1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
232807-1KG
232807-250G
SIAL232807-1KGEA
4130
CZK
SIAL232807-1KG
SIAL232807-250G
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec:
C₅H₆Cl₂N₂O₂ MW: 197,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003190 CAS číslo: 118-52-5 EINECS: 204-258-7 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)