Tisk…
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
232807-1KG 232807-250G
SIAL232807-1KGEA 4290 CZK
SIAL232807-1KG SIAL232807-250G
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₅H₆Cl₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00003190
CAS číslo: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN: 1479
ADR: 5.1,II