Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
225193-100G
225193-500G
SIAL225193-100GEA
1020
CZK
SIAL225193-100G
SIAL225193-500G
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát
Vzorec:
C₆H₄NNaO₅S MW: 225.16 |
MDL Number:
MFCD00007490 CAS číslo: 127-68-4 EINECS: 204-857-3 |