Tisk…
4-Nitrobenzyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
222801-25G 222801-5G
SIAL222801-25GEA 7700 CZK
SIAL222801-25G SIAL222801-5G
4-Nitrobenzyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzyl chloroformate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
MDL Number: MFCD00007375
CAS číslo: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6