4-Nitrobenzyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
222801-25G
222801-5G
SIAL222801-25GEA
7700
CZK
SIAL222801-25G
SIAL222801-5G
4-Nitrobenzyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzyl chloroformate
Vzorec:
C₈H₆ClNO₄ |
MDL Number:
MFCD00007375 CAS číslo: 4457-32-3 EINECS: 224-708-6 |