Tisk…
1,4-Butandiol-diglycidylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Araldite RD-2
M-Clarity™ quality level = MQ200
220892-10G 220892-250G 220892-50G
SIAL220892-10GEA 2300 CZK
SIAL220892-10G SIAL220892-250G SIAL220892-50G
1,4-Butandiol-diglycidylether, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandiol-diglycidylether
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25
MDL Number: MFCD00005146
CAS číslo: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7