Tisk…
Isobutyl-methakrylát stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
169919-18L 169919-1L
SIAL169919-18LEA 26390 CZK
SIAL169919-18L SIAL169919-1L
Isobutyl-methakrylát stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Isobutyl-methakrylát
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00008931
CAS číslo: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3,III