Tisk…
Diethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
165123-250G 165123-50G
SIAL165123-250GEA 7650 CZK
SIAL165123-250G SIAL165123-50G
Diethyl-3-oxoglutarate, Sigma-Aldrich®
Diethyl-3-oxoglutarate
Vzorec: C₉H₁₄O₅
MW: 202,21 g/mol
MDL Number: MFCD00009200
CAS číslo: 105-50-0
EINECS: 203-302-2