Methyl-4-nitrobenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl 4-nitrobenzenesulphonate
160954-10G
160954-1G
SIAL160954-10GEA
11720
CZK
SIAL160954-10G
SIAL160954-1G
Methyl-4-nitrobenzenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-nitrobenzenesulphonate
Vzorec:
C₇H₇NO₅S MW: 217.2 |
MDL Number:
MFCD00007344 CAS číslo: 6214-20-6 EINECS: 228-282-2 |