Tisk…
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
157902-25G 157902-500G
SIAL157902-25GEA 705 CZK
SIAL157902-25G SIAL157902-500G
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₅H₆Br₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00003189
CAS číslo: 77-48-5
EINECS: 201-030-9