1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
157902-25G
157902-500G
SIAL157902-25GEA
705
CZK
SIAL157902-25G
SIAL157902-500G
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec:
C₅H₆Br₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00003189 CAS číslo: 77-48-5 EINECS: 201-030-9 |