Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Imidazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
156361-100G
156361-500G
SIAL156361-100GEA
1170
CZK
SIAL156361-100G
SIAL156361-500G
Hydantoin, Sigma-Aldrich®
Hydantoin
Vzorec:
C₃H₄N₂O₂ MW: 100.08 |
MDL Number:
MFCD00005259 CAS číslo: 461-72-3 EINECS: 207-313-3 |