Tisk…
3-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
152307-25G 152307-5G
SIAL152307-25GEA 28140 CZK
SIAL152307-25G SIAL152307-5G
3-Hydroxypicolinic acid, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
MDL Number: MFCD00006294
CAS číslo: 874-24-8
EINECS: 212-859-0