Tisk…
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
149446-10G 149446-50G
SIAL149446-10GEA 1570 CZK
SIAL149446-10G SIAL149446-50G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine, Sigma-Aldrich®
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₅N
MW: 137,22 g/mol
MDL Number: MFCD00003162
CAS číslo: 7148-07-4
EINECS: 230-463-6
UN: 1993
ADR: 3,I