Tisk…
1,4-Diacryloylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
14470-25G-F 14470-5G-F
SIAL14470-25G-FEA 33470 CZK
SIAL14470-25G-F SIAL14470-5G-F
1,4-Diacryloylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1,4-Diacryloylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
MDL Number: MFCD00077661
CAS číslo: 6342-17-2