Tisk…
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
M-Clarity™ quality level = MQ200
139009-100G 139009-25G 139009-500G
SIAL139009-100GEA 5190 CZK
SIAL139009-100G SIAL139009-25G SIAL139009-500G
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Sigma-Aldrich®
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Vzorec: C₉H₁₆N₂
MDL Number: MFCD00006930
CAS číslo: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 3267
ADR: 8,II