Tisk…
Methacrolein stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M-Clarity™ quality level = MQ100
133035-25ML 133035-5ML
SIAL133035-25MLEA 6250 CZK
SIAL133035-25ML SIAL133035-5ML
Methacrolein stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Methacrolein
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
MDL Number: MFCD00006974
CAS číslo: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
UN: 2396
ADR: 3,II