Tisk…
1,4-Butandiol-diglycidylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Araldite RD-2
M-Clarity™ quality level = MQ200
124192-100G 124192-500G
SIAL124192-100GEA 2100 CZK
SIAL124192-100G SIAL124192-500G
1,4-Butandiol-diglycidylether, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandiol-diglycidylether
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25
MDL Number: MFCD00005146
CAS číslo: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7