Tisk…
Sodium benzenesulphinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
123579-100G 123579-25G 123579-500G
SIAL123579-100GEA 2210 CZK
SIAL123579-100G SIAL123579-25G SIAL123579-500G
Sodium benzenesulphinate, Sigma-Aldrich®
Sodium benzenesulphinate
Vzorec: C₆H₅NaO₂S
MDL Number: MFCD00013135
CAS číslo: 873-55-2
EINECS: 212-842-8