Tisk…
Allyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
122793-100G 122793-5G
SIAL122793-100GEA 12520 CZK
SIAL122793-100G SIAL122793-5G
Allyl cyanide, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanide
Vzorec: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
MDL Number: MFCD00001962
CAS číslo: 109-75-1
EINECS: 203-701-1
UN: 1992
ADR: 3,III