Tetraethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
110175-100G
110175-1KG
110175-20KG
110175-3KG
SIAL110175-100GEA
2620
CZK
SIAL110175-100G
SIAL110175-1KG
SIAL110175-20KG
SIAL110175-3KG
Tetraethylene glycol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylene glycol
Vzorec:
C₈H₁₈O₅ |
MDL Number:
MFCD00002879 CAS číslo: 112-60-7 EINECS: 203-989-9 |