Tisk…
1,1'-Dimethylferrocene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
109576-25G 109576-5G
SIAL109576-25GEA 7790 CZK
SIAL109576-25G SIAL109576-5G
1,1'-Dimethylferrocene, Sigma-Aldrich®
1,1'-Dimethylferrocene
Vzorec: C₁₂H₁₄Fe
MW: 214,09 g/mol
MDL Number: MFCD00001425
CAS číslo: 1291-47-0
EINECS: 215-067-3