2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21111.0100
8.21111.0500
8.21111.0100EA
1440
CZK
8.21111.0100
8.21111.0500
2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-2-thiazoline
Vzorec:
C₃H₅NS₂ MW: 119,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00126013 CAS číslo: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 101 - 106 °C |
Molar Mass | 119.21 g/mol |
pH | 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |