Tisk…
Polyphosphoric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500
8.07471.0100EA 1600 CZK
8.07471.0100 8.07471.0500 8.07471.2500
Polyphosphoric acid, Sigma-Aldrich®
Polyphosphoric acid
Vzorec: H(PO₃H)nOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084480
CAS číslo: 8017-16-1
EINECS: 232-417-0
UN: 3264
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point -20 °C
Boiling Point 530 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 2.06 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) acidic,Hydrolysis
Synonyms PPA
Hill Formula HO[P(OH)(O)O](n)H