Tisk…
Pyridine-2-carboxaldoxime, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Pyridinecarbaldehyde oxime, 2-Pyridinealdoxime
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07466.0025 8.07466.0100
8.07466.0025EA 1600 CZK
8.07466.0025 8.07466.0100
Pyridine-2-carboxaldoxime, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2-carboxaldoxime
Vzorec: C₆H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006354
CAS číslo: 873-69-8
EINECS: 212-849-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 110 - 112 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
pH 7 (13 g/l, H2O, 20 °C)