Tisk…
Platina 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Platinium
MQ200
8.07339.0001 8.07339.0005
8.07339.0001EA 1830 CZK
8.07339.0001 8.07339.0005
Platina 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Platina
Vzorec: Pt
MW: 195.08
Bod varu: 3827
Bod tání: 1769
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2 III
Merck Index: 12,07689
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 250 kg/m3
pH 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C