Tisk…
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06548.0100 8.06548.1000
8.06548.0100EA 837 CZK
8.06548.0100 8.06548.1000
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát, Sigma-Aldrich®
Natrium-3-nitrobenzen-1-sulfonát
Vzorec: C₆H₄NNaO₅S
MW: 225.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007490
CAS číslo: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C (decomposition)
Molar Mass 225.16 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
pH 8 (50 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 355 °C